(+)-Bis(pinanediolato)diboron
Bottle
Codice catalogo APOSOR10609-10G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
(+)-Bis(pinanediolato)diboron
Codice catalogo APOSOR10609-10G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 230299-05-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (+)-Bis(pinanediolato)diborane, (3aS,3'aS,4S,4'S,6S,6'S,7aR,7'aR)-(+)-Dodecahydro-3a,3'a,5,5,5',5'-hexamethyl-2,2'-bi-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole, (3aS,3'aS,4S,4'S,6S,6'S,7aR,7'aR)-Dodecahydro-3a,3'a,5,5,5',5'-hexamethyl-2,2'-bi-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole
- Numero CAS:230299-05-5
- Formula:C₂₀H₃₂B₂O₄
- Numero MDL:MFCD27664803
- Molecular Weight:358.088 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



