Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Nitrobenzonitrile
Bottle
  APOSOR28671-100G
New Product
3-Nitrobenzonitrile
  APOSOR28671-100G
New Product
 :  619-24-9
3-Nitrobenzonitrile
Bottle
 :  619-24-9
SFr. 97.00
1 * 100 g
 :  m-Nitrobenzonitrile
  •  :619-24-9
  •  :C₇H₄N₂O₂
  •  :MFCD00007194
  •  :148.12 g/mol
  •  :165 °C/21mmHg
  •  :114…117 °C
  •  :Ambiente
  •  :210-587-7
  •  :3439
  •  :6.1,II
  • Tipo di conf.:
    Bottle