Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Ionone 95%

α-Ionone 95%

Bottle
Codice catalogo APOSOR925128-2.5KG
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
α-Ionone 95%
Codice catalogo APOSOR925128-2.5KG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  127-41-3
α-Ionone 95%

Bottle

Numero CAS:  127-41-3
Price
SFr. 544.00
Log in per disponibilità
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
  • Numero CAS:127-41-3
  • Formula:C₁₃H₂₀O
  • Numero MDL:MFCD00001565
  • Molecular Weight:192.3 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..