Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Ionone 95%

α-Ionone 95%

Bottle
Codice catalogo APOSOR925128-25G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
α-Ionone 95%
Codice catalogo APOSOR925128-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  127-41-3
α-Ionone 95%

Bottle

Numero CAS:  127-41-3
Price
26.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
  • Numero CAS:127-41-3
  • Formula:C₁₃H₂₀O
  • Numero MDL:MFCD00001565
  • Molecular Weight:192.3 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.