Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Chlorothioxanthone 98%
2-Chlorothioxanthone 98%
Bottle
Codice catalogo APOSOR471609-2.5KG
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2-Chlorothioxanthone 98%
Codice catalogo APOSOR471609-2.5KG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  86-39-5
2-Chlorothioxanthone 98%
Bottle
Numero CAS:  86-39-5
Price
SFr. 1’370.00
Log in per disponibilità
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
  • Numero CAS:86-39-5
  • Formula:C₁₃H₇ClOS
  • Numero MDL:MFCD00005067
  • Molecular Weight:246.72 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle