Orders LinkContactUsLinkComponent
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
Bottle
  APOSOR952849-2.5KG
New Product
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
  APOSOR952849-2.5KG
New Product
 :  51863-60-6
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
Bottle
 :  51863-60-6
SFr. 2’450.00
1 * 2,5 kg
 :  1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
  •  :51863-60-6
  •  :C₈H₈O₃
  •  :MFCD00002290
  •  :152.15 g/mol
  •  :Ambiente
  • Tipo di conf.:
    Bottle