Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%

3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%

Bottle
Codice catalogo APOSOR952849-1G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
Codice catalogo APOSOR952849-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  51863-60-6
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%

Bottle

Numero CAS:  51863-60-6
Price
SFr. 26.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
  • Numero CAS:51863-60-6
  • Formula:C₈H₈O₃
  • Numero MDL:MFCD00002290
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.