1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP18649-5G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Codice catalogo APOSBUP18649-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 112-92-5
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
- Numero CAS:112-92-5
- Formula:C₁₈H₃₈O
- Molecular Weight:270,49 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle