Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP18649-1G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Codice catalogo APOSBUP18649-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  112-92-5
1-Hydroxyoctadecane ≥98%
Bottle
Numero CAS:  112-92-5
Price
108.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi:  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  • Numero CAS:112-92-5
  • Formula:C₁₈H₃₈O
  • Molecular Weight:270,49 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle