Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetophenone ≥98%
Acetophenone ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP18875-1G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Acetophenone ≥98%
Codice catalogo APOSBUP18875-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  98-86-2
Acetophenone ≥98%
Bottle
Numero CAS:  98-86-2
Price
86.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numero CAS:98-86-2
  • Formula:C₈H₈O
  • Molecular Weight:120,15 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche