Acetophenone ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP18875-500MG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Acetophenone ≥98%
Codice catalogo APOSBUP18875-500MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 98-86-2
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
- Numero CAS:98-86-2
- Formula:C₈H₈O
- Molecular Weight:120,15 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle