Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Isonicotinic acid ≥98%

Isonicotinic acid ≥98%

Bottle
Codice catalogo APOSBUP18513-1G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Isonicotinic acid ≥98%
Codice catalogo APOSBUP18513-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  55-22-1
Isonicotinic acid ≥98%

Bottle

Numero CAS:  55-22-1
Price
SFr. 118.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications

Sinonimi:  Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
  • Numero CAS:55-22-1
  • Formula:C₆H₅NO₂
  • Molecular Weight:123,11 g/mol
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..