Orders LinkContactUsLinkComponent
Isonicotinic acid ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP18513-500MG
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Isonicotinic acid ≥98%
Codice catalogo APOSBUP18513-500MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  55-22-1
Isonicotinic acid ≥98%
Bottle
Numero CAS:  55-22-1
Price
SFr. 81.40
Log in per disponibilità
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi:  Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
  • Numero CAS:55-22-1
  • Formula:C₆H₅NO₂
  • Molecular Weight:123,11 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle