Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%
cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP17950-200MG
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%
Codice catalogo APOSBUP17950-200MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  618-27-9
cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%
Bottle
Numero CAS:  618-27-9
Price
50.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 200 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi:  L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numero CAS:618-27-9
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Molecular Weight:131,13 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche