Orders LinkContactUsLinkComponent
JK184 ≥98%
JK184 ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP09972-50MG
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
JK184 ≥98%
Codice catalogo APOSBUP09972-50MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  315703-52-7
JK184 ≥98%
Bottle
Numero CAS:  315703-52-7
Price
SFr. 414.00
Log in per disponibilità
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi:  JK184, N-(4-Ethoxyphenyl)-4-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)thiazol-2-amine
  • Numero CAS:315703-52-7
  • Formula:C₁₉H₁₈N₄OS
  • Molecular Weight:350,44 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle