JK184 ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP09972-25MG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
JK184 ≥98%
Codice catalogo APOSBUP09972-25MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 315703-52-7
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi: JK184, N-(4-Ethoxyphenyl)-4-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)thiazol-2-amine
- Numero CAS:315703-52-7
- Formula:C₁₉H₁₈N₄OS
- Molecular Weight:350,44 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle



