Emapunil ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP11597-100MG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Emapunil ≥98%
Codice catalogo APOSBUP11597-100MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 226954-04-7
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi: Emapunil, NVP-XBD173, XBD173, N-Ethyl-7,8-dihydro-7-methyl-8-oxo-2-phenyl-N-(phenylmethyl)-9H-purine-9-acetamide
- Numero CAS:226954-04-7
- Formula:C₂₃H₂₃N₅O₂
- Molecular Weight:401,46 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



