Emapunil ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP11597-50MG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Emapunil ≥98%
Codice catalogo APOSBUP11597-50MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 226954-04-7
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi: Emapunil, NVP-XBD173, XBD173, N-Ethyl-7,8-dihydro-7-methyl-8-oxo-2-phenyl-N-(phenylmethyl)-9H-purine-9-acetamide
- Numero CAS:226954-04-7
- Formula:C₂₃H₂₃N₅O₂
- Molecular Weight:401,46 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



