Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Emapunil ≥98%

Bottle
Codice catalogo APOSBUP11597-25MG
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Emapunil ≥98%
Codice catalogo APOSBUP11597-25MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  226954-04-7
Emapunil ≥98%

Bottle

Numero CAS:  226954-04-7
Price
420.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 25 mg
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications.

Sinonimi:  Emapunil, NVP-XBD173, XBD173, N-Ethyl-7,8-dihydro-7-methyl-8-oxo-2-phenyl-N-(phenylmethyl)-9H-purine-9-acetamide
  • Numero CAS:226954-04-7
  • Formula:C₂₃H₂₃N₅O₂
  • Molecular Weight:401,46 g/mol
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche