Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
2,3-Dimethylindoline 95%

2,3-Dimethylindoline 95%

Bottle
Codice catalogo APOSOR954291-25G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2,3-Dimethylindoline 95%
Codice catalogo APOSOR954291-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  22120-50-9
2,3-Dimethylindoline 95%

Bottle

Numero CAS:  22120-50-9
Price
SFr. 2’380.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:22120-50-9
  • Formula:C₁₀H₁₃N
  • Numero MDL:MFCD00005707
  • Molecular Weight:147.217 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche