D-(-)-Mandelic acid ≥95%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP19814-10G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
D-(-)-Mandelic acid ≥95%
Codice catalogo APOSBUP19814-10G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 611-71-2
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
- Numero CAS:611-71-2
- Formula:C₈H₈O₃
- Molecular Weight:152,15 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle