Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Mandelic acid ≥95%
D-(-)-Mandelic acid ≥95%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP19814-5G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
D-(-)-Mandelic acid ≥95%
Codice catalogo APOSBUP19814-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  611-71-2
D-(-)-Mandelic acid ≥95%
Bottle
Numero CAS:  611-71-2
Price
SFr. 83.20
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi:  D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
  • Numero CAS:611-71-2
  • Formula:C₈H₈O₃
  • Molecular Weight:152,15 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle