(-)-β-pinene ≥95%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP19725-10G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
(-)-β-pinene ≥95%
Codice catalogo APOSBUP19725-10G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 18172-67-3
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi: (-)-Pin-2(10)-ene
- Numero CAS:18172-67-3
- Formula:C₁₀H₁₆
- Molecular Weight:136,23 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle