Orders LinkContactUsLinkComponent
5-hydroxytryptophan ≥98%
5-hydroxytryptophan ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP00053-1G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
5-hydroxytryptophan ≥98%
Codice catalogo APOSBUP00053-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  56-69-9
5-hydroxytryptophan ≥98%
Bottle
Numero CAS:  56-69-9
Price
SFr. 551.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi:  DL-5-Hydroxytryptophan, 2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
  • Numero CAS:56-69-9
  • Formula:C₁₁H₁₂N₂O₃
  • Molecular Weight:220,22 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle