AC-Beta-ALA-OH ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP11881-100MG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
AC-Beta-ALA-OH ≥98%
Codice catalogo APOSBUP11881-100MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 3025-95-4
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi: N-Ac-β-Ala-OH, 3-Acetamidopropanoic acid, N-Acetyl-beta-alanine, N-Acetyl-b-alanine
- Numero CAS:3025-95-4
- Formula:C₅H₉NO₃
- Molecular Weight:131,13 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



