Pimecrolimus
Bottle
Codice catalogo APOSOR1026405-5G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Pimecrolimus
Codice catalogo APOSOR1026405-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4S)-4-Chloro-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-8-ethyl-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-15,19-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone
- Molecular Weight:810,45 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle



