Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Pimecrolimus 98%

Bottle
Codice catalogo APOSOR1026405-1G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Pimecrolimus 98%
Codice catalogo APOSOR1026405-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  137071-32-0
Pimecrolimus 98%

Bottle

Numero CAS:  137071-32-0
Price
SFr. 302.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Sinonimi:  (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4S)-4-Chloro-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-8-ethyl-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-15,19-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone
  • Numero CAS:137071-32-0
  • Formula:C₄₃H₆₈ClNO₁₁
  • Molecular Weight:810,45 g/mol
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..