Torkinib ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP15517-200MG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Torkinib ≥98%
Codice catalogo APOSBUP15517-200MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 1092351-67-1
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi: 2-(4-Amino-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)-1H-indol-5-ol, Torkinib, 2-[4-Amino-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-1H-indol-5-ol
- Numero CAS:1092351-67-1
- Formula:C₁₆H₁₆N₆O
- Molecular Weight:308,34 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle