Orders LinkContactUsLinkComponent
Methoxyfenozide ≥98%
Methoxyfenozide ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP16836-500MG
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Methoxyfenozide ≥98%
Codice catalogo APOSBUP16836-500MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  161050-58-4
Methoxyfenozide ≥98%
Bottle
Numero CAS:  161050-58-4
Price
SFr. 213.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi:  Methoxyphenozide
  • Numero CAS:161050-58-4
  • Formula:C₂₂H₂₈N₂O₃
  • Molecular Weight:368,47 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche