Methoxyfenozide ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP16836-100MG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Methoxyfenozide ≥98%
Codice catalogo APOSBUP16836-100MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 161050-58-4
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi: Methoxyphenozide
- Numero CAS:161050-58-4
- Formula:C₂₂H₂₈N₂O₃
- Molecular Weight:368,47 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle