Orders LinkContactUsLinkComponent
D-Mannose ≥95%
D-Mannose ≥95%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP16831-5G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
D-Mannose ≥95%
Codice catalogo APOSBUP16831-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  3458-28-4
D-Mannose ≥95%
Bottle
Numero CAS:  3458-28-4
Price
SFr. 454.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • Numero CAS:3458-28-4
  • Formula:C₆H₁₂O₆
  • Molecular Weight:180,16 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche