Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Allantoin 98%

Allantoin 98%

Bottle
Codice catalogo APOSOR1028020-500G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Allantoin 98%
Codice catalogo APOSOR1028020-500G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  97-59-6
Allantoin 98%

Bottle

Numero CAS:  97-59-6
Price
SFr. 43.30
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Sinonimi:  1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
  • Numero CAS:97-59-6
  • Formula:C₄H₆N₄O₃
  • Molecular Weight:158,12 g/mol
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.