Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Allantoin 98%

Allantoin 98%

Bottle
Codice catalogo APOSOR1028020-100G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Allantoin 98%
Codice catalogo APOSOR1028020-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  97-59-6
Allantoin 98%

Bottle

Numero CAS:  97-59-6
Price
SFr. 29.50
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Sinonimi:  1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
  • Numero CAS:97-59-6
  • Formula:C₄H₆N₄O₃
  • Molecular Weight:158,12 g/mol
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche