D(-)-Isoleucine
Bottle
Codice catalogo APOSOR36341-100MG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
D(-)-Isoleucine
Codice catalogo APOSOR36341-100MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 319-78-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
- Numero CAS:319-78-8
- Formula:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
- Numero MDL:MFCD00064221
- Molecular Weight:131.17 g/mol
- Punto di fusione:265…274 °C
- :Density: 1.224 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle