Orders LinkContactUsLinkComponent
Solfanilammide
Bottle
Codice catalogo APOSBIMB1014-25G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Solfanilammide
Codice catalogo APOSBIMB1014-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  63-74-1
Solfanilammide
Bottle
Numero CAS:  63-74-1
Price
SFr. 26.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Aminobenzenesulphonamide
  • Numero CAS:63-74-1
  • Formula:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
  • Numero MDL:MFCD00007939
  • Molecular Weight:172.21 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..