Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

DL-Serina

Bottle
Codice catalogo APOSBIS2002-500G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
DL-Serina
Codice catalogo APOSBIS2002-500G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  302-84-1
DL-Serina

Bottle

Numero CAS:  302-84-1
Price
69.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
  • Numero CAS:302-84-1
  • Formula:C₃H₇NO₃
  • Numero MDL:MFCD00064223
  • Molecular Weight:105.09 g/mol
  • Punto di fusione:240 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.