DL-Serina
Bottle
APOSBIS2002-100G
New Product
: (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
- :302-84-1
- :C₃H₇NO₃
- :MFCD00064223
- :105.09 g/mol
- :240 °C (dec.)
- :Ambiente
- Tipo di conf.:Bottle
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..