Citidina
Bottle
Codice catalogo APOSBIC2010-500G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Citidina
Codice catalogo APOSBIC2010-500G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 65-46-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
- Numero CAS:65-46-3
- Formula:C₉H₁₃N₃O₅
- Numero MDL:MFCD00006545
- Molecular Weight:243.22 g/mol
- Punto di fusione:210…220 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



