Citidina
Bottle
Codice catalogo APOSBIC2010-100G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Citidina
Codice catalogo APOSBIC2010-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 65-46-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
- Numero CAS:65-46-3
- Formula:C₉H₁₃N₃O₅
- Numero MDL:MFCD00006545
- Molecular Weight:243.22 g/mol
- Punto di fusione:210…220 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle