Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazolo 99+% | Avantor
Imidazolo 99+%
Bottle
Katalognr. APOSBI7565-500G
Ätzend
Reizend
Gesundheit
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Imidazolo 99+%
Katalognr. APOSBI7565-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  288-32-4
Imidazolo 99+%
Bottle
CAS Nummer:  288-32-4
Preis
69.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Biological buffer.
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
  • White crystals
Synonyme:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS Nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005183
  • Molekulargewicht:68.08 g/mol
  • Siedepunkt:235 °C
  • Schmelzender Platingehalt:85…91 °C
  • Blitz Pt:145 °C
  • Lagertemperatur:Ambiente
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Technische Daten