Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazolo 99+%
Imidazolo 99+%
Bottle
Codice catalogo APOSBI7565-100G
Corrosivo
Irritante
Salute
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Imidazolo 99+%
Codice catalogo APOSBI7565-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  288-32-4
Imidazolo 99+%
Bottle
Numero CAS:  288-32-4
Price
SFr. 29.50
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Biological buffer.
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
  • White crystals
Sinonimi:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • Numero CAS:288-32-4
  • Formula:C₃H₄N₂
  • Numero MDL:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • Punto di ebollizione:235 °C
  • Punto di fusione:85…91 °C
  • Punto di infiammabilità:145 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche