Vanillina 97+%
Bottle
Codice catalogo APOSOR52392-500G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vanillina 97+%
Codice catalogo APOSOR52392-500G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 121-33-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
- Numero CAS:121-33-5
- Formula:C₈H₈O₃
- Numero MDL:MFCD00006942
- Molecular Weight:152.15 g/mol
- Punto di ebollizione:170 °C/15mmHg
- Punto di fusione:81…83 °C
- Densità:1,056 g/cm³ (25 °C)
- Punto di infiammabilità:153 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-465-2
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle