Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanillina 97+%
Bottle
Codice catalogo APOSOR52392-100G
Irritante
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Vanillina 97+%
Codice catalogo APOSOR52392-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  121-33-5
Vanillina 97+%
Bottle
Numero CAS:  121-33-5
Price
SFr. 29.50
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
  • Numero CAS:121-33-5
  • Formula:C₈H₈O₃
  • Numero MDL:MFCD00006942
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • Punto di ebollizione:170 °C/15mmHg
  • Punto di fusione:81…83 °C
  • Densità:1,056 g/cm³ (25 °C)
  • Punto di infiammabilità:153 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-465-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle