D-(-)-Penicillamine
Bottle
Codice catalogo APOSOR18365-1G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
D-(-)-Penicillamine
Codice catalogo APOSOR18365-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 52-67-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
- Numero CAS:52-67-5
- Formula:C₅H₁₁NO₂S
- Numero MDL:MFCD00064302
- Molecular Weight:149.2 g/mol
- Punto di fusione:∼ 212 °C (dec.)
- Punto di fusione:ca 212 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle



