Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetohydroxamic acid

Acetohydroxamic acid

Bottle
Codice catalogo APOSBIA1030-500G
Salute
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Acetohydroxamic acid
Codice catalogo APOSBIA1030-500G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  546-88-3
Acetohydroxamic acid

Bottle

Numero CAS:  546-88-3
Price
304.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  N-Hydroxyacetamide
  • Numero CAS:546-88-3
  • Formula:C₂H₅NO₂
  • Numero MDL:MFCD00009994
  • Molecular Weight:75.0666 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..