Pressacavi
Special adaptation with the installation of a Ø 2 mm cable gland, allowing the insertion of up to eight external temperature probes CG2MM, Calibration and validation procedures
ESPICG2MM
New Product
: RAYPA
Installazione di un pressacavo da Ø2 mm o Ø4 mm per consentire l'accesso a un massimo di otto sonde di temperatura esterne per le procedure di calibrazione e convalida.
- Installazione flessibile e semplice in qualsiasi momento, adattandosi alle esigenze dell'utente senza complicazioni
- Compatibile con autoclavi della linea Classic e Top
- Sono disponibili due opzioni: GC2MM (fino a 8 sonde da Ø2 mm) e GC4MM (fino a 8 sonde da Ø4 mm)
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
- Descrizione:Special adaptation with the installation of a Ø 2 mm cable gland, allowing the insertion of up to eight external temperature probes CG2MM
- Seq:2
- Per:Calibration and validation procedures
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..