Pressacavi
Special adaptation with the installation of a Ø 4 mm cable gland, allowing the insertion of up to eight external temperature probes CG4MM, Calibration and validation procedures
Codice catalogo ESPICG4MM
New Product
Nome del fornitore: RAYPA
Vai a
Product Details & Documents
Installazione di un pressacavo da Ø2 mm o Ø4 mm per consentire l'accesso a un massimo di otto sonde di temperatura esterne per le procedure di calibrazione e convalida.
- Installazione flessibile e semplice in qualsiasi momento, adattandosi alle esigenze dell'utente senza complicazioni
- Compatibile con autoclavi della linea Classic e Top
- Sono disponibili due opzioni: GC2MM (fino a 8 sonde da Ø2 mm) e GC4MM (fino a 8 sonde da Ø4 mm)
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
- Descrizione:Special adaptation with the installation of a Ø 4 mm cable gland, allowing the insertion of up to eight external temperature probes CG4MM
- Seq:1
- Per:Calibration and validation procedures