Orders LinkContactUsLinkComponent
phi29 Polymerase
phi29 Polymerase
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
phi29 Polymerase
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Storage at −20 °C. DNA Polymerase 10 U/μl. Highly processive recombinant polymerase with exceptional strand displacement activity, which allows for highly efficient isothermal DNA amplification. The enzyme is capable of up to 70 thousands base insertions per binding event. The polymerase also possesses a 3'→5' proofreading exonuclease activity acting preferentially on ssDNA or ssRNA. Extremely high yields of amplified DNA can be obtained even from minute amounts of a template.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • APOSBIBL0054-1000U
  • APOSBIBL0054-5000U
  • APOSBIBL0054-250U
  • Nome dell'enzima:
  • phi29 Polymerase
  • phi29 Polymerase
  • phi29 Polymerase
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 503.00 SFr.
    503.00 SFr.
    1 * 1 Un.
       503.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIBL0054-1000U
    Nome dell'enzima
    phi29 Polymerase
  • Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 1 980.00 SFr.
    1 980.00 SFr.
    1 * 1 Un.
       1 980.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIBL0054-5000U
    Nome dell'enzima
    phi29 Polymerase
  • Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 Unité
    1 * 250 Unité - 148.00 SFr.
    148.00 SFr.
    1 * 250 Unité
       148.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIBL0054-250U
    Nome dell'enzima
    phi29 Polymerase