Electronic Digital Thermometer
Termometro digitale elettronico, IP 67, funzione max/min, –50...+200 °C, 0,1 °C, 35 mm sonda in acciaio inossidabile semiconduttore, 35 mm (probe length), 5 mm (probe diameter), 500 mm PTFE cable
AMARE910592/3M
New Product
CE Compliant
IP56 washdown
IP66 washdown
: Amarell
Electronic Digital Thermometer
AMARE910592/3M
: Amarell
New Product
CE Compliant
IP56 washdown
IP66 washdown
- Ø:5 mm (probe diameter)
- Range di misura:–50...+200 °C
- Risoluzione:0,1 °C
- Descrizione:Termometro digitale elettronico, IP 67, funzione max/min
- Lunghezza:35 mm (probe length)
- Lunghezza cavo:500 mm PTFE cable
- Sonda:35 mm sonda in acciaio inossidabile semiconduttore
- Cat. No.:AMARE910592/3M