Orders LinkContactUsLinkComponent
EPDM Isolator Gloves
EPDM Isolator Gloves
New Product
Nome del fornitore:   TRON POWER ADVANCED
EPDM Isolator Gloves
Nome del fornitore:  TRON POWER ADVANCED
New Product
Certificates
EPDM Isolator Gloves
15 varianti
Product Details & Documents
This glovebox glove offers outstanding protection with exceptional resistance to oxygen, ozone-induced aging, UV rays, steam, heat, and a wide range of chemical agents. The durable EPDM construction makes it ideal for demanding environments where long-term exposure to harsh elements is expected.
  • Excellent chemical resistance
  • High resistance to ozone and UV
  • Excellent resistance to sterilising agents and steam
  • Anti-static properties: <108 Ω
This glove is particularly recommended for handling oxidising agents, concentrated nitric acid, strong alkalis, and alcohols. Its robust chemical resistance, combined with flexibility and comfort, ensures reliable performance in laboratory, pharmaceutical, and industrial glovebox applications. Trusted choice for professionals requiring high safety standards and consistent protection.
Certifications: EN ISO 21420: 2020; EN 388: 2016+A1:2018; EN ISO 374-1: 2016+A1:2018; EN ISO 374-5: 2016.
Packaging: Gloves are packaged 1 pair per sealed plastic bag, 20 pair per case.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • TRON9E3032A0975
  • TRON6E3032A0975
  • TRON9E1532A0975
  • TRON12E2432A0975
  • TRON10E2432A0975
  • TRON6E1532A0975
  • TRON12E1532A0975
  • TRON7E2432A0975
  • TRON7E3032A0975
  • TRON8E2432A0975
  • TRON6E2432A0975
  • TRON10E3032A0975
  • TRON9E2432A0975
  • TRON12E3032A0975
  • TRON8E3032A0975
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Finitura:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Tipo polsino:
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Resistenza tessile:
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • Allungamento finale:
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • Antistatico:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Modello
    Colore
    Lunghezza
    Spessore
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • TRON9E3032A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    11-511
    nero
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E3032A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON6E3032A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    11-513
    nero
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E3032A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON9E1532A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    11-510
    nero
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E1532A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON12E2432A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    11-521
    nero
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E2432A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON10E2432A0975
    Isolator glove, 10" port
    Isolator glove, 10" port
    11-520
    nero
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10E2432A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON6E1532A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    11-512
    nero
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E1532A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON12E1532A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    11-514
    nero
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E1532A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON7E2432A0975
    Isolator glove, 7" port
    Isolator glove, 7" port
    11-517
    nero
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7E2432A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON7E3032A0975
    Isolator glove, 7" port
    Isolator glove, 7" port
    11-501
    nero
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7E3032A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON8E2432A0975
    Isolator glove, 8" port
    Isolator glove, 8" port
    11-518
    nero
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8E2432A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON6E2432A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    11-516
    nero
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E2432A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON10E3032A0975
    Isolator glove, 10" port
    Isolator glove, 10" port
    11-509
    nero
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10E3032A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON9E2432A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    11-519
    nero
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E2432A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON12E3032A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    11-515
    nero
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E3032A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON8E3032A0975
    Isolator glove, 8" port
    Isolator glove, 8" port
    11-505
    nero
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8E3032A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +